Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 12771158
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12771158
Brand: Hirschmann™ 1340148
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR™ glas.
  • Et mærke
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.01 mL
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 350 mm
Type Volumetrisk pipette