Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11834602
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11834602 1.5 mL Pakke med 12
11782252 0.5 mL Pakke med 12
11712262 100 mL Pakke med 6
11708001 10 mL Pakke med 6
11702262 15 mL Pakke med 6
11727981 1 mL Pakke med 12
11786652 2.5 mL Pakke med 6
11718001 20 mL Pakke med 6
11728001 25 mL Pakke med 6
12771158 3 mL Pakke med 6
11706662 30 mL Pakke med 6
11736672 40 mL Pakke med 6
11796652 4 mL Pakke med 6
11738001 50 mL Pakke med 6
11797991 5 mL Pakke med 6
11823141 9 mL Pakke med 6
11716133 6 mL Pakke med 6
11787991 2 mL Pakke med 12
10448201 7 mL -
11726133 8 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11834602 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1340139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.85 DKK
    864.87 DKK / Pakke med 12
    Spare 104.98 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR™ glas.
  • Et mærke
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 12/Pk.
Tolerance 0.01 mL
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 350 mm
Type Volumetrisk pipette