Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11823141
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 12
Pakke med 6
Product Code. 11823141
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 1340159
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR™ glas.
  • Et mærke
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.02 mL
Volumen (metrisk) 9 mL
Længde (metrisk) 450 mm
Type Volumetrisk pipette