Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11797991
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pakke med 12
Pakke med 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volumen (metrisk) Dimensione della confezione
11797991 5 mL Pakke med 6
11782252 0.5 mL Pakke med 12
11712262 100 mL Pakke med 6
11834602 1.5 mL Pakke med 12
11708001 10 mL Pakke med 6
11702262 15 mL Pakke med 6
11727981 1 mL Pakke med 12
11786652 2.5 mL Pakke med 6
11718001 20 mL Pakke med 6
11728001 25 mL Pakke med 6
12771158 3 mL Pakke med 6
11706662 30 mL Pakke med 6
11736672 40 mL Pakke med 6
11796652 4 mL Pakke med 6
11738001 50 mL Pakke med 6
11823141 9 mL Pakke med 6
11716133 6 mL Pakke med 6
11787991 2 mL Pakke med 12
10448201 7 mL -
11726133 8 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11797991 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1340155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    358.13 DKK / Pakke med 6
    Spare 47.87 DKK
    11% Slukket
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR™ glas.
  • Et mærke
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifica
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.015 mL
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 410 mm
Type Volumetrisk pipette
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.