Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Beskrivelse
- Et mærke
- Acc. til DIN EN ISO 648
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | 12/Pk. |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |