Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11726133
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11726133 8 mL Pakke med 6
11782252 0.5 mL Pakke med 12
11712262 100 mL Pakke med 6
11834602 1.5 mL Pakke med 12
11708001 10 mL Pakke med 6
11702262 15 mL Pakke med 6
11727981 1 mL Pakke med 12
11786652 2.5 mL Pakke med 6
11718001 20 mL Pakke med 6
11728001 25 mL Pakke med 6
12771158 3 mL Pakke med 6
11706662 30 mL Pakke med 6
11736672 40 mL Pakke med 6
11796652 4 mL Pakke med 6
11738001 50 mL Pakke med 6
11797991 5 mL Pakke med 6
11823141 9 mL Pakke med 6
11716133 6 mL Pakke med 6
11787991 2 mL Pakke med 12
10448201 7 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11726133 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1340158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR™ glas.
  • Et mærke
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 12/Pk.
Tolerance 0.02 mL
Volumen (metrisk) 8 mL
Længde (metrisk) 450 mm
Type Volumetrisk pipette