Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Volumetriske pipetter med ravfarvet graduering
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Et mærke
- Acc. til DIN EN ISO 648
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.015 mL |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Længde (metrisk) | 410 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |