Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS AR™ Glasvolumetriske pipetter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 648
- Volumen mellem to mærker
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Længde (metrisk) | 530 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |