Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS AR™ Glasvolumetriske pipetter
Artikelnummer. 11742162
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11742162 10 mL Pakke med 6
11792162 100 mL Pakke med 6
11772252 0.5 mL Pakke med 12
11752162 15 mL Pakke med 6
11722152 1 mL Pakke med 12
11762162 20 mL Pakke med 6
11772162 25 mL Pakke med 6
11732152 2 mL Pakke med 12
11722162 3 mL Pakke med 6
11782162 50 mL Pakke med 6
11732162 5 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11742162 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1340260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.90 DKK
    503.61 DKK / Pakke med 6
    Spare 40.29 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS AR™ Glasvolumetriske pipetter kommer med ravfarvede gradueringsmærker.
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Volumen mellem to mærker
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.02 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 450 mm
Type Volumetrisk pipette