Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS AR™ Glasvolumetriske pipetter
Artikelnummer. 11732162
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11732162 5 mL Pakke med 6
11792162 100 mL Pakke med 6
11772252 0.5 mL Pakke med 12
11742162 10 mL Pakke med 6
11752162 15 mL Pakke med 6
11722152 1 mL Pakke med 12
11762162 20 mL Pakke med 6
11772162 25 mL Pakke med 6
11732152 2 mL Pakke med 12
11722162 3 mL Pakke med 6
11782162 50 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11732162 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1340255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    472.28 DKK / Pakke med 6
    Spare 64.72 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS AR™ Glasvolumetriske pipetter kommer med ravfarvede gradueringsmærker.
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Volumen mellem to mærker
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.015 mL
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 410 mm
Type Volumetrisk pipette