Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 648
- Et mærke, blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Længde (metrisk) | 530 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |