Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 648
- Et mærke, blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Mængde | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 520 mm |
| Type | Volumetrisk pipette |