Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS
Artikelnummer. 11720794
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11720794 10 mL Pakke med 6
11770784 1 mL Pakke med 12
11780784 2 mL Pakke med 12
11790784 2.5 mL Pakke med 6
11700794 3 mL Pakke med 6
11710794 5 mL Pakke med 6
11770804 15 mL Pakke med 6
11780804 20 mL Pakke med 6
11790804 25 mL -
11700814 50 mL Pakke med 6
11710814 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11720794 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1341160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 DKK
    405.13 DKK / Pakke med 6
    Spare 55.87 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS kom med blå graduering.
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Et mærke, blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.025 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 450 mm
Type Volumetrisk pipette