Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS
Artikelnummer. 11710794
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11710794 5 mL Pakke med 6
11770784 1 mL Pakke med 12
11780784 2 mL Pakke med 12
11790784 2.5 mL Pakke med 6
11700794 3 mL Pakke med 6
11720794 10 mL Pakke med 6
11770804 15 mL Pakke med 6
11780804 20 mL Pakke med 6
11790804 25 mL -
11700814 50 mL Pakke med 6
11710814 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11710794 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1341155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    358.13 DKK / Pakke med 6
    Spare 47.87 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS kom med blå graduering.
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Et mærke, blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.015 mL
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 410 mm
Type Volumetrisk pipette