Få mere at vide
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS
Artikelnummer. 11700814
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11700814
Brand: Hirschmann™ 1341175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriske pipetter, klasse AS kom med blå graduering.
  • Acc. til DIN EN ISO 648
  • Et mærke, blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.05 mL
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) 550 mm
Type Volumetrisk pipette