Få mere at vide
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ Uddannet pipette
Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
0.02 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- AR-GLAS™
- Type 3 (nul øverst)
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Ventetid 5 sekunder
- Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,01 ml |
| Aspirator stik | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Oversigt | TD, eks |
| Materiale | AR-GLAS |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |