Få mere at vide
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ Uddannet pipette
Artikelnummer. 10657561 Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
0.02 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10657561
Brand: BRAND™ 27309
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klasse AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette er type 3 og har nul på toppen.
  • AR-GLAS™
  • Type 3 (nul øverst)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,01 ml
Aspirator stik Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse AS
Oversigt TD, eks
Materiale AR-GLAS
Gradueringer 0.02 mL
Volumen (metrisk) 2 mL