Få mere at vide
Brand™ Klasse B høje målecylindre med præget skala
Artikelnummer. 10281831 Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10281831
Brand: Brand™ 35020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højklar polypropylen og overholder DIN 12681 og ISO 6706. BRAND™ Klasse B højformsmålecylindre med præget skala kan modstå eksponering op til 80 C °uden at forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Præget skala forringes ikke ved autoklavering. Sekskantet bund giver stabilitet og forhindrer utilsigtet væltning. Integreret tud reducerer spild.
  • Fremstillet af højklar polypropylen.
  • Klasse B
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Eksponering op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Præget skala forringes ikke ved autoklavering.
  • Sekskantet bund giver stabilitet og forhindrer utilsigtet væltning.
  • Integreret tud reducerer spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klasse B
Mængde 10 Pakke
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,5 ml
Maks. Temperatur 80 °C
Underafdeling 0.5mL
Form Rund
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 170 mm
Type Gradueret målecylinder