Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pære pipetter
Artikelnummer. 11883950 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tolerance:
0.008 mL
0.010 mL
0.015 mL
0.02 mL
0.03 mL
0.05 mL
Farve:
Blå
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Farve unitSize
11883950 10 mL 0.02 mL Rød Pakke med 6
11823980 1 mL 0.008 mL Blå Pakke med 12
11853980 25 mL 0.03 mL Blå Pakke med 6
11834160 2 mL 0.010 mL Orange Pakke med 12
11863980 50 mL 0.05 mL Rød Pakke med 6
11833980 5 mL 0.015 mL Hvid Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11883950 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 30512
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas og overholder DIN EN ISO 648 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pærepipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten. USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Ventetid 5 sekunder.
  • Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringstype DE-M Mærkning
Mængde 6 Pakke
Tolerance 0.02 mL
Farve Rød
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Volumetrisk pærepipet