Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
- Ventetid 5 sekunder.
- Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringstype | DE-M Mærkning |
| Mængde | 6 Pakke |
| Tolerance | 0.05 mL |
| Farve | Rød |
| Vis mere |