Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Pære pipetter
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tolerance:
0.008 mL
0.010 mL
0.015 mL
0.02 mL
0.03 mL
0.05 mL
Farve:
Blå
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- DIN EN ISO 648. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
- Ventetid 5 sekunder.
- Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringstype | DE-M Mærkning |
| Mængde | 12 Pakke |
| Tolerance | 0.010 mL |
| Farve | Orange |
| Vis mere |