Få mere at vide
Brand™ Klasse AS AR-Glass Blau™ Volumetriske pærepipetter, med certifikat
Artikelnummer. 15845522 Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 8 ml
Artikelnummer. 15845522
Brand: Brand™ 929710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik klasse AS Volumetriske pipetter lavet af soda-lime glas med 1 markering og blå graduering med et volumen på 8ml, en tolerance på 0,02± ml og en samlet længde på 440± 10 mm. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Volumetriske pipetter, klasse AS , Soda-lime glas, 1 mærkning, blå graduering
  • Blaubrand™. DIN EN ISO 648
  • DE-M mærkning. Med batchnummer
  • Gradueringer og inskriptioner i stærkt kontrasterende blå emalje
  • Kalibreret til at levere (EX )
  • Alle Blaubrand™ volumetriske pipetter leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. producentens ydre pakning (op til 2 ml: 12 cylindre, over 2 ml: 6 cylindre pr. pakke)
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Volumen: 8ml
  • Tolerance: 0,02± ml
  • Totallængde: 440± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Volumen (metrisk) 8 mL
Type Volumetrisk pærepipet