Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet
Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 9 l
Beskrivelse
- AR-GLAS™ konstruktion efter DIN EN ISO 648
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Klasse AS , DE-M mærkning
- Ventetid 5 sekunder
- Alle BLAUBRAND™ pærepipetter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Ja |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | ét mærke |
| Gradueringstype | DE-mærkning |
| Mængde | 6 Pakke |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Vis mere |