Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A volumetriske pipetter med ravfarvet graduering, USP
Artikelnummer. p-8013416
Volumen (metrisk):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolerance:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Længde (metrisk):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11731526
Brand: Hirschmann™ 134016027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed iflg USP standarder for dine pipetteringsbehov. Hirschmann™ Klasse A volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR-Glas™ .
  • Acc. til USP
  • Et mærke
  • Med dateret batch-identifikation
Tekniske data
Klasse EN
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.02 mL
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 440 mm
Type Målepipet