Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A volumetriske pipetter med ravfarvet graduering, USP
Artikelnummer. 15665455
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolerance:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Længde (metrisk):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Længde (metrisk) unitSize
15665455 4 mL 0.001 mL 400 mm Pakke med 6
11731526 10 mL 0.02 mL 440 mm Pakke med 6
12851783 15 mL 0.03 mL 500 mm Pakke med 6
15685455 6 mL 0.01 mL 400 mm Pakke med 6
15605465 7 mL 0.01 mL 419 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15665455 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 134015027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed iflg USP standarder for dine pipetteringsbehov. Hirschmann™ Klasse A volumetriske pipetter med Amber Stain Graduation er fremstillet af klar AR-Glas™ .
  • Acc. til USP
  • Et mærke
  • Med dateret batch-identifikation
Specifications
Klasse EN
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Mængde 6/Pk.
Tolerance 0.001 mL
Volumen (metrisk) 4 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Type Målepipet