Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Brune graduerede målepipetter
Beskrivelse
- Med sølv diffusionsblæk til permanente markeringer
- Brune gradueringsmærker
- Hovedpunkt ring graduering
- Gradueret til tip
- Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
- Fås i en række volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Klasse | EN |
| Materiale | AR-GLAS |
| Til brug med (applikation) | Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 360± 5 mm |
| Vis mere |