Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Brune graduerede målepipetter
Artikelnummer. 11761516
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11761516 1 mL Pakke med 12
11771516 2 mL Pakke med 12
11791516 10 mL Pakke med 12
11701526 25 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11761516 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 110013327
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsynet med en USP dateret partiidentifikationsattest for ensartethed.
  • Med sølv diffusionsblæk til permanente markeringer
  • Brune gradueringsmærker
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Gradueret til tip
  • Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
  • Fås i en række volumener
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Til brug med (applikation) Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Gradueringer 0.01 mL
Tolerance 0.006 mL
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 360± 5 mm
Type Målepipet