Få mere at vide
Hecht Karl™ Klasse A Sodaglas Høj Form Målecylindre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Skala | Short Line Fused Amber Graduation |
| Gradueringer | 2 mL |
| Underafdeling | 2mL |
| Produkttype | Gradueret målecylinder |