Få mere at vide
Corning™ Klasse A genanvendelige PFA volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. p-4099765 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
Artikelnummer. 11377881
Brand: Corning™ 5650P10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret til 121 °C
Den gennemsigtige kolbe leveres med en perfluoralkoxy-copolymer skruelåg. Skruehætter giver hermetiske forseglinger og hjælper med at reducere muligheden for udvendig forurening. Produktet er fremstillet til klasse A tolerancer som defineret af ISO 1042 og kolber har individuelt kalibrerede gradueringslinjer. De modstår høje temperaturer og er modstandsdygtige over for en række forskellige vandige opløsninger og organiske opløsningsmidler. Disse kolber kan autoklaveres til °121 C uden at påvirke gradueringstolerancen. Anbefalet rutinemæssig rengøring op til 60 °C vil bevare gradueringerne. Højdemål er kun kolbe, uden skruelåg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,33 oz.
Lukningsmateriale Perfluoralkoxy copolymer
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 1,2 tommer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale PFA
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 9 cm
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Temperaturområde (engelsk) 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Tolerance 0.04 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Bund form Flad
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 33 mm
Lukkestørrelse GL18