Få mere at vide
Corning™ Klasse A genanvendelige PFA volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. 11397881 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11397881 100 mL Pakke med 6
11377881 10 mL Pakke med 6
11387881 25 mL Pakke med 6
11317891 50 mL Pakke med 6
11307891 250 mL Pakke med 5
11327891 500 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11397881 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 5650P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret til 121 °C
Den gennemsigtige kolbe leveres med en perfluoralkoxy-copolymer skruelåg. Skruehætter giver hermetiske forseglinger og hjælper med at reducere muligheden for udvendig forurening. Produktet er fremstillet til klasse A tolerancer som defineret af ISO 1042 og kolber har individuelt kalibrerede gradueringslinjer. De modstår høje temperaturer og er modstandsdygtige over for en række forskellige vandige opløsninger og organiske opløsningsmidler. Disse kolber kan autoklaveres til °121 C uden at påvirke gradueringstolerancen. Anbefalet rutinemæssig rengøring op til 60 °C vil bevare gradueringerne. Højdemål er kun kolbe, uden skruelåg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Lukningsmateriale Perfluoralkoxy copolymer
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 2,4''
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PFA
Højde (engelsk) 6,4 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Temperaturområde (engelsk) 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Tolerance 0.1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 6.09 cm
Lukkestørrelse GL18