Beskrivelse
- Inkluderer polypropylenprop
- Fejlgrænser iht. klasse A, DIN EN ISO 5215
- ISO individuelt certifikat
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser!
- Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | PMP |
| Inkluderer | Polypropylen prop |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |