Få mere at vide
VITLAB™ Class A PMP Volumetric Flask
Artikelnummer. 17887810
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Oversigt:
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap
Class A PMP Volumetric Flask with NS 12/21 stopper
Class A PMP Volumetric Flask with NS 24/29 stopper
Klasse A PMP Målekolbe med NS 10/19 prop
Klasse A PMP Målekolbe med NS 14/23 prop
Klasse A PMP Målekolbe med NS 19/26 prop
Tolerance:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0.06 mL
±0.25 mL
±0.40 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 17887810
Brand: VITLAB™ 67504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indstil volumen nøjagtigt for nøjagtige målinger i laboratorieapplikationer med disse kolber. VITLAB™ Klasse A PMP Volumetriske kolber har et enkelt kalibreringsmærke, der præcist definerer det kalibrerede volumen. Fås i klar eller UV-absorberende, meget gennemsigtig PMP til opbevaring af lysfølsomme stoffer.
  • Beskyt prøverne sikkert mod lysets påvirkninger, samtidig med at høj gennemsigtighed bibeholdes for at gøre det muligt at indstille volumen nøjagtigt
  • Med ringmærke individuelt kalibreret til‘ I’
  • Klasse A tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
  • Med trykt lotnummer og batchcertifikat
  • Termisk spænding op °til 121 C (autoklavering) overskrider ikke permanent tolerancegrænsen
  • For at bevare mærker anbefales rengøring ved højst °60 C
  • Fås også med DAkkS kalibreringscertifikat eller individuelt kvalitetscertifikat
Tekniske data
Kalibrering Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Farve Krystalklar
Oversigt Klasse A PMP Målekolbe med NS 19/26 prop
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 270 mm
Tolerance ±0,25 ml
Klasse EN
Lukketype Standard jordprop