Få mere at vide
VITLAB™ Class A PMP Volumetric Flask
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Oversigt:
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap
Class A PMP Volumetric Flask with NS 12/21 stopper
Class A PMP Volumetric Flask with NS 24/29 stopper
Klasse A PMP Målekolbe med NS 10/19 prop
Klasse A PMP Målekolbe med NS 14/23 prop
Klasse A PMP Målekolbe med NS 19/26 prop
Tolerance:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0.06 mL
±0.25 mL
±0.40 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Beskyt prøverne sikkert mod lysets påvirkninger, samtidig med at høj gennemsigtighed bibeholdes for at gøre det muligt at indstille volumen nøjagtigt
- Med ringmærke individuelt kalibreret til‘ I’
- Klasse A tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
- Med trykt lotnummer og batchcertifikat
- Termisk spænding op °til 121 C (autoklavering) overskrider ikke permanent tolerancegrænsen
- For at bevare mærker anbefales rengøring ved højst °60 C
- Fås også med DAkkS kalibreringscertifikat eller individuelt kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Farve | Krystalklar |
| Oversigt | Klasse A PMP Målekolbe med NS 19/26 prop |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Klasse | EN |
| Lukketype | Standard jordprop |