Få mere at vide
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Artikelnummer. 17460144 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17460144 100 mL -
10621794 100 mL Hver
17440144 25 mL -
10261343 25 mL Hver
17450144 50 mL -
10119242 50 mL Hver
17430144 10 mL -
10201303 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17460144 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    249.92 DKK / Pakke med 2
    Spare 40.08 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Autoklavering op til 121 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Gennemsigtig PMP konstruktion
  • Inkluderer polypropylenprop
  • Fejlgrænser iht. klasse A , DIN EN ISO 1042
  • Indeholder et batchcertifikat
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
  • Rengøring op til max. 60° C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Højde = Højde uden prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering at indeholde (TD, In)
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 173 mm
Grænse for fejl ±0,10 ml
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) 121° C
Tolerance ±0,10 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse EN