Beskrivelse
- Gennemsigtig PMP konstruktion
- Inkluderer polypropylenprop
- Fejlgrænser iht. klasse A , DIN EN ISO 1042
- Indeholder et batchcertifikat
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
- Rengøring op til max. 60° C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
- Højde = Højde uden prop
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | at indeholde (TD, In) |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 146 mm |
| Grænse for fejl | ±0,06 ml |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Vis mere |