Få mere at vide
Brand™ Klasse A PMP Målecylindre
Artikelnummer. 12681310 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12681310 100 mL 1 mL Pakke med 2
15242219 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11848331 50 mL 1 mL Pakke med 2
10518161 250 mL 2 mL Pakke med 2
12691370 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11858331 500 mL 5 mL Pakke med 2
10588151 2000 mL 20 mL Hver
10749531 1000 mL 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12681310 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 35138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    200.99 DKK / Pakke med 2
    Spare 16.01 DKK
    7% Slukket
På lager
Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP ) og overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder. BRAND™ Klasse A PMP Målecylindre inkluderer DE-M-mærker i en særlig højkvalitets trykfarve. Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP .)
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Indeholder et batchcertifikat.
  • DE-M markeringer i en særlig høj kvalitet trykfarve, der anvendes i BRAND™ graduerede cylindre.
  • Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PMP
Tolerance ±0,5 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Klasse Klasse A
Kalibrering At indeholde
Inkluderer Batch-certifikat
Mængde 2 Pakke
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,5 ml
Underafdeling 1mL
Form Rund
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 250 mm
Produkttype Gradueret målecylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C