Få mere at vide
Brand™ Klasse A PMP Målecylindre
Artikelnummer. 11848331 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11848331
Brand: Brand™ 35128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP ) og overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder. BRAND™ Klasse A PMP Målecylindre inkluderer DE-M-mærker i en særlig højkvalitets trykfarve. Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP .)
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Indeholder et batchcertifikat.
  • DE-M markeringer i en særlig høj kvalitet trykfarve, der anvendes i BRAND™ graduerede cylindre.
  • Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PMP
Varebeskrivelse DE-M markeringer i blåt blæk af høj kvalitet
nr. pr. pakke 1 Pakke
Klasse EN
Inkluderer Batch-certifikat
Mængde 1 Pakke
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,5 ml
Maks. Temperatur 121 °C
Underafdeling 1mL
Form Rund
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 200 mm
Type Gradueret målecylinder