Få mere at vide
Brand™ Klasse A PMP Målecylindre
Artikelnummer. 10749531 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10749531 1000 mL 10 mL Hver
15242219 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11848331 50 mL 1 mL Pakke med 2
10518161 250 mL 2 mL Pakke med 2
12691370 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11858331 500 mL 5 mL Pakke med 2
10588151 2000 mL 20 mL Hver
12681310 100 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10749531 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 35162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    330.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.60 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP ) og overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder. BRAND™ Klasse A PMP Målecylindre inkluderer DE-M-mærker i en særlig højkvalitets trykfarve. Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
  • Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP .)
  • Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Indeholder et batchcertifikat.
  • DE-M markeringer i en særlig høj kvalitet trykfarve, der anvendes i BRAND™ graduerede cylindre.
  • Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
  • Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±5 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681 og ISO 6706
Klasse Klasse A
Inkluderer Batch-certifikat
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±5 ml
Underafdeling 10mL
Højde (metrisk) 440 mm
Produkttype Gradueret målecylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C