Få mere at vide
Brand™ Klasse A PMP Målecylindre
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af gennemsigtig polymethylpenten (PMP .)
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- Indeholder et batchcertifikat.
- DE-M markeringer i en særlig høj kvalitet trykfarve, der anvendes i BRAND™ graduerede cylindre.
- Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | PMP |
| Varebeskrivelse | DE-M markeringer i blåt blæk af høj kvalitet |
| nr. pr. pakke | 1 Pakke |
| Klasse | EN |
| Inkluderer | Batch-certifikat |
| Mængde | 1 Pakke |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±10 ml |
| Vis mere |