Få mere at vide
VITLAB™ Klasse A PMP Graduerede cylindre med forhøjet skala
Artikelnummer. p-8003635
Gradueringer:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11338543
Brand: VITLAB™ 64704
Kun null tilbage
Tekniske data
Klasse EN
Gradueringer 0.5 mL
Grænse for fejl ±0,25 ml
Form Rund
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 170 mm
Type Gradueret cylinder