Få mere at vide
VITLAB™ PFA volumetriske kolber med skruelåg
Artikelnummer. 17867800
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Højde (metrisk):
90 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
35 mm
48 mm
63 mm
82 mm
103 mm
Tolerance:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Tolerance unitSize
17867800 500 mL 270 mm 103 mm ±0,25 ml -
17847800 100 mL 180 mm 63 mm ±0,10 ml -
10758761 100 mL 180 mm 63 mm ±0,10 ml Hver
10430813 250 mL 235 mm 82 mm ±0,15 ml Hver
17857800 250 mL 235 mm 82 mm ±0,15 ml -
10399962 10 mL 90 mm 35 mm ±0,04 ml Hver
17817800 10 mL 90 mm 35 mm ±0,04 ml -
10490421 50 mL 150 mm 48 mm ±0,06 ml Hver
17837800 50 mL 150 mm 48 mm ±0,06 ml -
10141291 500 mL 270 mm 103 mm ±0,25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17867800 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 107597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse PFA volumetriske kolber med skruelåg har individuelt kalibrerede, holdbare ringmarkeringer for nem aflæsning i laboratoriet.
  • Høj gennemsigtighed forenkler meniskverifikation
  • PFA skruelåg hjælper med at beskytte mod udvendig forurening og lækage
  • Opfylder klasse A tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
  • Nem at rengøre - autoklaverbar ved 121&°C uden at påvirke tolerancerne
  • Holdbare markeringer let at læse
  • Begræns rengøringstemperaturen til 60 &grader;C for at bevare ringmærket
Tekniske data
Kalibrering Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale PFA
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PFA
Højde (metrisk) 270 mm
Inkluderer Skruelåg
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Tolerance ±0,25 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse EN
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 103 mm