Få mere at vide
VITLAB™ PFA volumetriske kolber med skruelåg
Beskrivelse
- Høj gennemsigtighed forenkler meniskverifikation
- PFA skruelåg hjælper med at beskytte mod udvendig forurening og lækage
- Opfylder klasse A tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
- Nem at rengøre - autoklaverbar ved 121&°C uden at påvirke tolerancerne
- Holdbare markeringer let at læse
- Begræns rengøringstemperaturen til 60 &grader;C for at bevare ringmærket
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | PFA |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PFA |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | Skruelåg |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C |
| Vis mere |