Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop
Artikelnummer. 11776672
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11776672 100 mL 1 mL Pakke med 2
10668281 1000 mL 10 mL Hver
11746672 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
10253051 2000 mL 20 mL Hver
11786672 250 mL 2 mL Pakke med 2
11796672 500 mL 5 mL Pakke med 2
11756672 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11766672 50 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11776672 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2340180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 DKK
    528.98 DKK / Pakke med 2
    Spare 71.02 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå, hovedpunkt graduering
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tolerance ±0,5 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 290 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 1 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder