Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop
Artikelnummer. 11746672
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11746672
Brand: Hirschmann™ 2340160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå, hovedpunkt graduering
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret blandecylinder
Tolerance ±0,1 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Højde (metrisk) 160 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 0.2 mL