Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop
Artikelnummer. 10253051
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10253051 2000 mL 20 mL Hver
10668281 1000 mL 10 mL Hver
11746672 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11786672 250 mL 2 mL Pakke med 2
11796672 500 mL 5 mL Pakke med 2
11756672 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11766672 50 mL 1 mL Pakke med 2
11776672 100 mL 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10253051 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2340194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1656.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.67 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå, hovedpunkt graduering
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Tolerance ±10 ml
Materiale Glas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Højde (metrisk) 610 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 20 mL
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder