Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, USP
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Acc. til USP
- Med tud, hovedpunkt ring graduering
- Blå graduering
- Med dateret batch-identifikation
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Oversigt | Kalibrering til at indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Tolerancemetrik | ±0,05 ml |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, USP >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion