Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, ravfarvet graduering
Artikelnummer. 13117939
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 13117939
Brand: Hirschmann™ 2210160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Amber Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunktring ravfarvet graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 140 mm
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.2 mL
Grænse for fejl 0.01