Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, ravfarvet graduering
Artikelnummer. 12751528
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12751528 50 mL Pakke med 2
10542404 5 mL Pakke med 2
13117939 10 mL -
10117411 25 mL -
10505921 100 mL Pakke med 2
10479662 250 mL Pakke med 2
11834382 500 mL Pakke med 2
11874412 1000 mL Hver
10262431 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12751528 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2210175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 DKK
    211.15 DKK / Pakke med 2
    Spare 29.85 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Amber Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunktring ravfarvet graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Gradueringer 1 mL
Grænse for fejl 0.5
Base Type Sekskantet
Skala farve Brun
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 200 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±0,5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder