Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, ravfarvet graduering
Beskrivelse
- Med tud, hovedpunktring ravfarvet graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Brun |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 500 mm |
| Tolerancemetrik | ±10 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Vis mere |