Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, Schellbach Graduering
Artikelnummer. 10687321
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10687321 1000 mL Hver
10238283 10 mL Pakke med 2
13157939 5 mL -
11857523 25 mL Pakke med 2
12678665 250 mL Pakke med 2
11886983 50 mL Pakke med 2
12668665 100 mL Pakke med 2
11806993 500 mL Pakke med 2
10325611 2000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10687321 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2220193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 DKK
    573.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.00 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Schellbach Graduering er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunkt ring graduering
  • Blå, Schellbach plet graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchcertifikat
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Gradueringer 1 mL
Grænse for fejl 5
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 470 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder